missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18768787
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18768787 25 μg 25 Mikrogramm
18022172 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18768787

Marke: R&D Systems AF3335SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1 Polyclonal specifically detects Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q8R0F3
Gen-Alias AAPA3037, EC 1.8.99.-, FGE1, FGEC-alpha-formylglycine-generating enzyme 1, FGly-generating enzyme, MGC131853, MGC150436, sulfatase modifying factor 1, sulfatase-modifying factor 1, UNQ3037
Gensymbole SUMF1
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1 Ser32-Asp372 Accession # Q8R0F3
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 285362
Testspezifität Detects mouse Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, approximately 50% cross-reactivity with recombinant human SUMF1 is observed and 10% cross-reactivity with recombinant mouse SUMF2 is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.