Learn More
R&D Systems™ Mouse TGF-beta 3 (NP_033394.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18791137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18791137 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18791137 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 €
    270.90 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 16.10 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen TGF-beta 3
Zugriffsnummer NP_033394.2
Gen-ID (Entrez) 7043
Gen-Alias ARVD, FLJ16571, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg