Learn More
Mouse TGF-beta RII APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
Marque:  R&D Systems FAB532A-025
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18718148
  • 310.00 € / 25 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
TGF-beta RII Polyclonal specifically detects TGF-beta RII in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
TGF-beta RII
Polyclonal
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Q62312
TGFBR2
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TGF-beta RII and S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse TGF-beta RII Ile24-Asp184 Accession # Q62312
25 Tests
Primary
Detects mouse TGF-beta RII in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) TGF-beta RII is observed and less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse TGF-beta RI and rhTGF-beta RIII is observed.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Flow Cytometry
APC
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
AAT3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, FAA3, HNPCC6, LDS1B, LDS2B, MFS2, RIIC, TAAD2, tbetaR-II, TGF-beta receptor type II, TGF-beta receptor type IIB, TGF-beta receptor type-2, TGF-beta type II receptor, TGFbetaRII, TGFbeta-RII, TGFBR2, TGF-bRII, TGFR-2, transforming growth factor beta receptor type IIC, transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa), transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa) isoform 1, transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa) isoform 2, transforming growth factor, beta receptor II (70-80kD), Transforming growth factor-beta receptor type II
Goat
Affinity Purified
RUO
7048
Mouse
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis