Learn More
Proteintech™ Maus TGF-beta ELISA-Kit
Artikelnummer. 16881596 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Zielspezies:
Maus
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 16881596
Marke: Proteintech™ KE1000596T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
KE10005 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das TGF-beta1 ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem TGF-beta1.
  • Der Assay erkennt Maus TGF-beta1. Ein für TGF-beta1 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet.
  • Das TGF-beta1-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst.
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer weiterer für TGF-beta1 spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene TGF-beta1-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz. Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • TGF-beta ist ein Mitglied der Familie der transformierenden Wachstumsfaktor-Beta-Zytokine (TGFb), bei denen es sich um multifunktionale Peptide handelt, die Proliferation, Differenzierung, Adhäsion, Migration und andere Funktionen in vielen Zelltypen regulieren.
  • TGF-beta wird von einer Reihe von Zelltypen produziert, darunter regulatorische T-Zellen, Fibroblasten, Epithelzellen und Endothelzellen.
  • TGF-beta wirkt synergistisch mit TGFA bei der Auslösung der Transformation. Es wirkt auch als negativer autokriner Wachstumsfaktor.
  • TGF-beta spielt eine wichtige Rolle bei der Knochenumbildung, da es ein starker Stimulator der osteoblastischen Knochenbildung ist, der Chemotaxis, Proliferation und Differenzierung bei gebundenen Osteoblasten verursacht.
  • Mäuse ohne TGF-beta entwickeln schwere multifokale Entzündungskrankheiten, Defekte im Dottersack und Darmkrebs.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_035707
Assay-Bereich 31,25 bis 2000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 16 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Maus
Gen-ID (Entrez) 21803
Wirtsspezies Maus
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P04202
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse TGF-beta1 ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine