Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-Th1/Th2, unbeschichtet mit Platten
Artikelnummer. 15521177
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Enthält Azid
Artikelnummer. 15521177
Marke: Invitrogen™ 88771144
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Enthält Azid
Beinhaltet
  • Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
  • Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
  • Standard. Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
  • ELISA/ELISPOT Beschichtungspufferpulver. Dieses Ready-Set-Go! ELISA-Set kann ELISA/ELISPOT-Beschichtungspufferpulver (Rekonstituierbar bis 1 l mit dH20 und Filter mit 0.22 uM) oder 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer (Verdünnbar mit 1 Teil 10x-Puffer in 9 Teilen dH20) enthalten.
  • Assay-Verdünner. 5x konzentriert
  • Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP
  • Substratlösung. Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
Unbeschichtetes ELISA-Kit mit Platten
Das unbeschichtete Maus Th1/Th2 ELISA-Kit enthält voraufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitativen enzymgebundene Immunosorbentien-Assays (ELISA) zur Erkennung und Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von Maus Th1/Th2-Proteinen (Interferon gamma, IL-2, IL-4 und IL-10). Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich. Verfahrensprinzip ELISAs dienen zur Messung der Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
T-Helferzellen 1 (Th1) und T-Helferzellen 2 (Th2) sind beide eine Linie von CD4-Effektor-T-Zellen. Th1 und Th2 sind an der Förderung der zellvermittelten Immunität beteiligt. Die Th1-Zellen sezernieren IFN-gamma, IL-2, IL-10 und TNF-alpha/beta, die für die Hostabwehr gegen intrazelluläre virale und bakterielle Pathogene erforderlich sind. Die Th2-Zellen sezernieren IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 und IL-17E/IL-15, die für die humorale Immunität erforderlich sind und eine wichtige Rolle bei der Koordination der Immunantwort auf größere extrazelluläre Pathogene spielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P01580, P04351, P07750, P18893
Assay-Bereich IFN-gamma: 15 bis 2,000 pg/ml; IL-2: 2 bis 200 pg/ml; IL-4: 4 bis 500 pg/ml; IL-10: 30 bis 4,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: IFN-gamma: 15 pg/ml; IL-2: 2 pg/ml; IL-4: 4 pg/ml; IL-10: 30 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gensymbol IFG, IFI
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, ELISA/ELISPOT Beschichtungspufferpulver. Dieses unbeschichtete ELISA-Kit mit Platten kann ELISA/ELISPOT-Beschichtungspuffer in Pulverform (mit 1 l dH20 rekonstituieren und filtrieren (0.22 µm)) oder 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer (1 Teil 10x Puffer in 9 Teilen dH20 verdünnen) enthalten., Assay-Verdünnungsmittel: 5x konzentriert, Nachweisenzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym IFNg, IL-10, IL-2, IL-4
Ziel Maus
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke