Beschreibung
- Der Assay erkennt Maus-TNF-α. Ein für TNF-α spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet. Das TNF-α-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst.
- Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer weiterer für TNF- spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene TNF-α- Protein zu erkennen.
- Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz. Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
- TNF, auch als TNF-alpha oder Kachektin bekannt, ist ein multifunktionales proinflammatorisches Zytokin, das zur Tumornekrosefaktor (TNF)-Superfamilie gehört.
- Es wird als membrangebundenes Protein mit 26 kDa exprimiert und dann durch TNF-alpha-konvertierendes Enzym (TACE) gespalten, um das lösliche 17 kDa Monomer freizusetzen, das Homotrimere im Kreislauf bildet.
- Es wird hauptsächlich durch aktivierte Makrophagen produziert, kann aber auch von vielen anderen Zelltypen wie CD4+-Lymphozyten, NK-Zellen, Neutrophilen, Mastzellen, Eosinophilen und Neuronen produziert werden.
- Es kann sich an seine Rezeptoren TNFRSF1A/TNFR1 und TNFRSF1B/TNFBR binden und so durch diese wirken. Dieses Zytokin ist an der Regulierung eines breiten Spektrums biologischer Prozesse beteiligt, einschließlich Zellproliferation, Differenzierung, Apoptose, Lipidstoffwechsel und Koagulation. Maus und Human TNF-alpha haben 79 % der Aminosäure-Sequenzidentität gemeinsam.
- Im Gegensatz zum Human TNF-alpha ist die Mausform glykosyliert.
- Bei der Maus ist ein Mangel an diesem Gen mit Defekten bei der Reaktion auf bakterielle Infektionen, mit Defekten bei der Bildung von organisierten follikulären dendritischen Zellnetzwerken und Keimzentren sowie mit einem Mangel an primären B-Zell-Follikeln verbunden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001265530 |
| Assay-Bereich | 7,8 bis 500 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 1 pg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485 |
| Nachweisverfahren | Sandwich ELISA, Doppelantikörper |
| Immunassay-Kit-Format | Beschichtetes ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Zielspezies | Maus |
| Gen-ID (Entrez) | 21926 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 96TEST Mouse TNF-alpha ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine