Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für Maus-TNF-alpha
Artikelnummer. 10657534
Change view
Click to view available options
Menge:
Kit mit 5 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
10657534 Kit mit 5 Platten 1 Set
1 options
Artikelnummer. 10657534
Marke: Invitrogen™ EMTNFA5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Messen Sie die Konzentrationen von Maus-Tumornekrosefaktor alpha (TNFa) in Mausserum und Zellkulturüberstandsproben mit96-Mikrotiterplatten.
Assay-TNFα- (Maus-Tumor-Nekrose-Faktor Alpha)-Konzentrationen in Mausserum- und Kulturüberstandsproben mit unseren Thermo Scientific™ Mouse TNF alpha ELISA Kits.
Diese Maus-TNF-alpha-ELISA-Kits verwenden vorgetiterte, aufeinander abgestimmte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern, um eine empfindliche und genaue Messung des Tumor-Nekrose-Faktors alpha (TNF-alpha, TNFα) in Proben von 50 bis 100 μl pro Well zu erreichen. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten eine oder mehrere vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Das Antikörperpaar-Kit enthält nur die gematchten TNF-α-Antikörperpaare und den IFN-α-Standard. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.
  • Ziel: Natürliches und rekombinantes Maus-TNFα (Maus-Tumor-Nekrosefaktor Alpha)
  • Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96-Well-Streifenplatte
  • Messung: Absorption bei 450 nm minus Absorption bei 550 nm
  • Assay-Bereich: 50 bis 2450pg/mL
  • Empfindlichkeit: < 9 pg/ml
  • Genauigkeit: Intra-Assay-CV < 10 %; Inter-Assay-CV < 10 %
  • Probenarten: Zellkulturüberstand, Serum
  • Gesamte Assay-Zeit: 3 Stunden
  • Probengröße: 50 μl
  • Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit Maus IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, GM-CSF, IFNα oder humanem TNFα. Dieser ELISA-Test weist eine gewisse Kreuzreaktivität mit Kaninchen und zynomologischem Affen TNFα in Kulturüberständen auf
Der Assay-Bereich und andere oben aufgeführte Werte gelten für das Kit mit vorbeschichteter Platte. Die spezifischen Werte für das Antikörperpaar-Kit finden Sie in der Produktdokumentation.
Enthält: Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörperplatten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate. Das Antikörperpaar-Kit (früher als “MiniKit” bezeichnet) enthält nur gematchte Antikörper und Standard (keine Platten oder Nachweisreagenzien).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 50 bis 2450 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <9 pg/ml
Beschreibung ELISA-Kit für Maus-TNF-alpha
Immunassay-Kit-Format Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten
Probentyp Serum
Spezifität Keine signifikante Kreuzreaktion mit Maus IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, GM-CSF, IFNa oder humanem TNFa. Dieser ELISA-Test zeigt eine gewisse Kreuzreaktivität mit Kaninchen- und zynomologischem Affen-TNFa in Kulturüberständen.
Ausreichend für 5 x 96 Mikrotiterplatten-Wells
Kitinhalt Streptavidin-HRP-Konzentrat, 250 µl, TMB Substratlösung, 5 x 13 ml, Stopp-Lösung, 55 ml, Standard-Verdünnungsmittel, 55 ml, Gefriergetrockneter, rekombinanter Maus-TNF-alpha-Standard, 5 Fläschchen, HRP-Verdünnungspuffer, 70 ml, Biotinyliertes Antikörper-Reagenz, 30 ml, Mit Anti-Maus TNF alpha vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, 5 ea, Selbstklebende Plattenabdeckungen, je 30, 30X konzentrierter Puffer; 200 ml
Messung Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Präzision Intra-Assay-VK < 10 %; Inter-Assay-VK < 10 %
Menge Kit mit 5 Platten
Probenvolumen 50 μ l
Ziel Natürliches und rekombinantes Maus-TNFa (Maus-Tumornekrosefaktor alpha)
Gesamte Assay-Zeit 3 h