Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platinum ELISA-Kit für Maus-TNF-alpha
Artikelnummer. 15562017
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
2 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
5 Stück
96 Tests
Artikelnummer. 15562017
Marke: Invitrogen™ BMS6073
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit einem polyklonalen Antikörper gegen TNF-alpha der Maus
  • Biotin-Konjugat-TNF-alpha polyklonaler Antikörper gegen Maus
  • Streptavidin-HRP
  • Maus TNF-alpha Standard lyophilisiert, 2ng/ml nach Rekonstitution
  • Kalibratorverdünner
  • Proben-Verdünnungsmedium
  • Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1% Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
  • Stopplösung (1M Phosphorsäure)
  • Blue-Dye
  • Green-Dye
  • Red-Dye
  • Klebefolien
Für den quantitativen Nachweis von Maus-TNF-alpha.
Der ELISA für den Maus-Tumor-Nekrose-Faktor alpha (Maus-TNFα) quantifiziert Maus-TNFα in Mausserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürlichen und rekombinanten Maus-TNFα.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-TNFα misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P06804
Assay-Bereich 31.3 bis 2,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 3,7 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 21926
Gensymbol DIF,TNF-a,TNF-alpha,TNFSF2,TNFalphaa,Tnfsf1a,Tnlg1f,Tnf
Interassay-VK 5,7 %
Intraassay-VK 6,5 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Cachectin, Tumornekrosefaktor Alpha, DIF
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 30 min