Learn More
R&D Systems™ Mouse TNF-alpha Quantikine ELISA Kit
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2 Platten
2 Platten
6 Platten
missing translation for 'unitSize'
1 Set
Description
The Mouse TNF-alpha Quantikine ELISA Kit quantifies mouse TNF-alpha in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Specifications
Specifications
| Assay-Bereich | 10.90 - 700pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 7.21pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Mouse TNF-alpha |
| Ausreichend für | 6 x 96-well Plates |
| Zielspezies | Maus |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 21926 |
| Show More |