missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse TNF-alpha Quantikine ELISA Kit

Artikelnummer. 30226445
Click to view available options
Menge:
2 Platten
2 Platten
6 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30226445

Marke: R&D Systems™ MTA00B1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse TNF-alpha Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Mouse TNF-alpha Quantikine ELISA Kit quantifies mouse TNF-alpha in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 10.90 - 700pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 7.21pg/mL
Konjugat HRP
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Probentyp Serum, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Spezifität Natural and Recombinant Mouse TNF-alpha
Ausreichend für 2 x 96-well Plates
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 21926
Menge 2 Platten
Probenvolumen Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt