Learn More
Proteintech™ Maus-TNFSF11/RANKL ELISA-Kit
Artikelnummer. 16861626 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Zielspezies:
Maus
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. Zielspezies unitSize
16861626 Maus 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 16861626
Marke: Proteintech™ KE1003596T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
KE10035 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das TNFSF11 ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem TNFSF11.
  • Der Assay erkennt Maus TNFSF11. Ein für TNFSF11 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet. Das TNFSF11-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst.
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, der spezifisch für TNFSF11 ist, um das aufgenommene TNFSF11-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz. Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • TNFSF11, auch bekannt als RANKL (Rezeptoraktivator für Nuklearfaktor) ist ein Mitglied der Familie der Tumor-Nekrose-Faktor-Zytokine (TNF) und ein Osteoprotegerin-Ligand sowie ein Schlüsselfaktor bei der Differenzierung und Aktivierung von Osteoklasten.
  • RANKL wird von einer Vielzahl abstammungsspezifischer Zellen produziert und ist an einer Vielzahl physiologischer Prozesse beteiligt, darunter Skelettumbau, Organogenese der Lymphknoten, Entwicklung der Brustdrüse und Wärmeregulation.
  • Dieses Protein wurde als dendritischer Zellüberlebensfaktor nachgewiesen und ist an der Regulierung der T-Zell-abhängigen Immunreaktion beteiligt.
  • Die defekten Mäuse wiesen Mängel in der frühen Differenzierung von T- und B-Lymphozyten auf und konnten während der Trächtigkeit keine lobulo-alveolären Strukturen der Milchstruktur bilden.
Spezifikation
Zugriffsnummer BC131970
Assay-Bereich 15,6 bis 1000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 1,8 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Maus
Gen-ID (Entrez) 21943
Wirtsspezies Maus
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID O35235
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse TNFSF11/RANKL ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine