Learn More
R&D Systems™ Mouse TSLP (NP_067342.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18733547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18733547 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18733547 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 €
    270.90 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 16.10 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen TSLP
Zugriffsnummer NP_067342.1
Gen-ID (Entrez) 85480
Gen-Alias thymic stromal lymphopoietin
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Menge 10 μg