missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse VEGF-165, AOF Recombinant Protein

Artikelnummer. p-7203271
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17676565 100 μg 100 Mikrogramm
17686565 10 μg 10 Mikrogramm
17696565 1 mg 1 Milligramm
17606575 500 μg 500 Mikrogramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17676565

Marke: Invitrogen™ RP87758

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

E. coli Recombinant Protein

The vascular endothelial growth factor (VEGF) family currently includes VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, and PIGF. VEGF and its receptor system have been shown to be the fundamental regulators in the cell signaling of angiogenesis. Most tumors have the absolute requirement of angiogenesis and VEGF has been described as the most potent angiogenic cytokine linked to this process. To date 5 different isoforms of VEGF have been described. These isoforms are generated as the result of alternative splicing from a single VEGF gene. These various isoforms have been shown to bind to two tyrosine-kinase receptors flt-1 (VEGFR-1) and flk-1/KDR (VEGFR-2), which have been found to be expressed almost exclusively on endothelial cells.
  • Purity: >95% by SDS-Page
  • Endotoxin Concentration: AX41 ≤EUs/μg
  • Protein Length: 165, 230 aa.
  • Biological Activity: <10 ng/mL
  • Molecular Weight: 19.4, 38.8 kDa
  • Animal Origin Free: Yes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q00731
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control, ELISA, Functional Assay, Gel Shift, Western Blot
Zusammensetzung 0.1% TFA with no preservative
Gen-ID (Entrez) 22339
Molekulargewicht 19.4, 38.8 kDa
Name Mouse VEGF-165, AOF
Menge 100 μg
Quelle E. coli
Lagerungsbedingungen -20°C
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias H-VEGF-165; MVCD1; M-VEGF-165; vascular endothelial growth factor 165 b; Vascular endothelial growth factor A; vascular endothelial growth factor A121; vascular endothelial growth factor A165; Vascular permeability factor; VEGF; VEGF165; Vegfa; VEGF-A; VPF
Gensymbol Vegfa
Spezifische Reaktivität Mouse
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.