Learn More
Invitrogen™ Mouse VWF ELISA Kit
Beschreibung
Von Willebrand factor (vWf) is a series of self-aggregated structures, all derived from common glycoprotein subunits, synthesized in endothelial cells and megakaryocytes. The molecular mass of the monomeric vWf unit is 225 kDa. vWf binds to circulating factor VIIIc (antihemophilic factor), hereby stabilizing the latter thus being an important factor in the normal primary haemostasis.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Q8CIZ8 |
| Assay-Bereich | 1.25 to 80 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.75 ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Nachweisverfahren | Colorimetric |
| Immunassay-Kit-Format | ELISA Microplate (Dismountable) |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Zielspezies | Mouse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Colorimetric Microplate Reader |
| Mehr anzeigen |