Learn More
- Home
- Products
- Reagenzien und Kits für Immunassays
- Singleplex and Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems™ Mouse XL Cytokine Luminex™ Performance Premixed Kit
R&D Systems™ Mouse XL Cytokine Luminex™ Performance Premixed Kit
Artikelnummer. 18792727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27-plex:
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34 Plex
35 Plex
36 Plex
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
44 product options available for selection
| Artikelnummer. | Menge | unitSize |
|---|---|---|
| 18792727 | 29 Plex | 1 Stück |
| 18482500 | 45 Plex | 1 Set |
| 18431820 | 11 Plex | 1 Set |
| 18412620 | 12 Plex | 1 Set |
| 18790747 | 5 Plex | 1 Stück |
| 18730827 | 42 Plex | 1 Stück |
| 18791007 | 20 Plex | 1 Stück |
| 18781847 | 9 Plex | 1 Stück |
| 18712737 | 27-plex: | 1 Stück |
| 18753407 | 13 Plex | 1 Stück |
| 18791527 | 23 Plex | 1 Stück |
| 18713667 | 3 Plex | 1 Stück |
| 18712407 | 40 Plex | 1 Stück |
| 18730047 | 31 Plex | 1 Stück |
| 18754307 | 41 Plex | 1 Stück |
| 18781007 | 30 Plex | 1 Stück |
| 18742007 | 10 Plex | 1 Stück |
| 18723247 | 22 Plex | 1 Stück |
| 18780747 | 39 Plex | 1 Stück |
| 18741627 | 44 Plex | 1 Stück |
| 18744707 | 18 Plex | 1 Stück |
| 18763667 | 7 Plex | 1 Stück |
| 18744377 | 2 Plex | 1 Stück |
| 18743937 | 28 Plex | 1 Stück |
| 18771397 | 6 Plex | 1 Stück |
| 18700827 | 36 Plex | 1 Stück |
| 18712827 | 33 Plex | 1 Stück |
| 18790567 | 17 Plex | 1 Stück |
| 18783757 | 32 Plex | 1 Stück |
| 18701717 | 19 Plex | 1 Stück |
| 18753177 | 34 Plex | 1 Stück |
| 18761117 | 43 Plex | 1 Stück |
| 18750177 | 14 Plex | 1 Stück |
| 18730477 | 21 Plex | 1 Stück |
| 18764307 | 38 Plex | 1 Stück |
| 18754707 | 26 Plex | 1 Stück |
| 18712547 | 25 Plex | 1 Stück |
| 18764377 | 15 Plex | 1 Stück |
| 18764217 | 4 Plex | 1 Stück |
| 18774637 | 35 Plex | 1 Stück |
| 18733507 | 8 Plex | 1 Stück |
| 18722827 | 16 Plex | 1 Stück |
| 18763017 | 37 Plex | 1 Stück |
| 18750747 | 24 Plex | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
18792727
Lieferant
R&D Systems™
Lieferanten-Nr.
FCSTM2029
-
6855.00 €
6483.75 € / 1 Stück
Sparen 371.25 €
5% Rabatt
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 29 Plex |
| Spezies | Mouse |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |