Learn More
Heinz Herenz Mundspatel aus Birkenholz
Artikelnummer. 17813664
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
0.49 ft.
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
17813664 0.49 ft. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17813664 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1091307
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mundspatel aus Birkenholz.
  • Mundspatel
  • Aus Birkenholz gefertigt
  • Größe ca.: 150 x 18 x 1,6 mm
  • M6: glatte Kanten
Spezifikation
Produkttyp Zungenspatel
Güte Medizinisch
Länge (angloamerikanisch) 0.49 ft.
Länge (metrisch) 150 mm
Material Birkenholz
Größe Standard
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Braun
Sterilität Steril