Learn More
Moxifloxacin-Hydrochloridmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 17963715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17963715 50 mg 50 Milligramm
17911455 10 mg 10 Milligramm
17942325 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17963715 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM74500050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 192927-63-2
Summenformel C21 H24 F N3 O4 . Cl H . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 455.91
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl)-4-oxo-, monohydrochloride, monohydrate, (4aS-cis)-, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Moxifloxacin hydrochloride monohydrate
IUPAC-Name 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-Octahydropyrrolo[3,4-b]Pyridin-6-yl]-1-Cyclopropyl-6-Fluoro-8-Methoxy-4-Oxoquinolin-3-Carbonsäure; hydrieren; Hydrochlorid
SMILES O.Cl.COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Moxifloxacin, Hydrochloride Monohydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H24FN3O4.ClH.H2O/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24;;/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28);1H;1H2/t11-,16+;;/m0../s1
Formelmasse 455.1623
Reinheit (%) >95%