Learn More
Moxonidin, Mikromol™
Beschreibung
Moxonidin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Moxonidine |
| CAS | 75438-57-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Moxonidine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H12 Cl N5 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Moxonidine, 4-Chloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15) |
| SMILES | COc1nc(C)nc(Cl)c1N=C2NCCN2 |
| IUPAC-Name | N-(4-Chlor-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imin |
| Mehr anzeigen |