missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mozavaptan, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473527
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16473527 50 mg
16447508 10 mg
16427466 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16473527 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18346

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Mozavaptan (OPC-31260) is a benzazepine derivative and a potent, selective, competitive and orally active vasopressin V2 receptor antagonist with an IC50 of 14 nM.

Mozavaptan shows ∼85-fold selectivity for V2 receptor over V1 receptor (IC50 of 1.2 μM), and can antagonize the antidiuretic action of arginine vasopressin (AVP) in vivo. Mozavaptan has the potential for hyponatremia, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (SIADH), and congestive heart failure treatment.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mozavaptan
Physikalische Form Solid
CAS 137975-06-5
Farbe Light Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H29N3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym OPC-31260
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6.2 mg/mL (14.50 mM; Need warming)
SMILES CC1=CC=CC=C1C(NC2=CC=C(C(N3C(C=CC=C4)=C4C(N(C)C)CCC3)=O)C=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 427.54
Formelmasse 427.54
Reinheit (%) 98.12%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.