Learn More
MP Biomedicals™ AIN-76 Mineralmischung
Artikelnummer. 11462771 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 kg
10 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462771 10 kg -
11452771 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462771 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0290545510
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gepudert
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
  • Thiaminhydrochlorid, 0,6 g
  • Riboflavin, 0,6 g
  • Pyridoxinhydrochlorid, 0,7 g
  • Nikotinsäure, 3 g
  • D-Calcium Pantothenat, 1,6 g
  • Folsäure, 0,2 g
  • D-Biotin, 0,02 g
  • Cyanocobalamin (Vitamin B12), 0,001 g
  • Retinyl-Palmitat (Vitamin A) Vormischung (250.000 IU/gm), 1,6 g
  • DL-a-Tocopherolacetat (250 IU/gm), 20 g
  • Cholecalciferol (Vitamin D3, 400.000 IU/gm), 0,25 g
  • Menaquinon (Vitamin K2), 0,005 g
  • Sukrose, fein pulverisiert, 972,9 g
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Komponenten Calciumphosphat, dibasisch, 500 g, Natriumchlorid 74 g, Kaliumcitrat-Monohydrat, 220 g, Kaliumsulfat 52 g, Magnesiumoxid 24 g, Mangankarbonat 3,5 g, Eisencitrat 6 g, Zinkcarbonat 1,6 g, Kupfercarbonat 0,3 g, Kaliumiodat 0,01 g, Natriumselenit 0,01 g, Chrom-Kaliumsulfat 0,55 g, Sukrose, fein pulverisiert, 118 g
Format Pulver
Menge 10 kg
Spezies Ratte, Maus
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C