Beschreibung
Für Wachstums-, Trächtigkeits- und Laktationsphasen von Nagetieren
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Tierfutter |
| Komponenten | Calciumcarbonat 35,7 %, Monokaliumphosphat 19,6 %, Kaliumcitrat-Monohydrat 7,078 %, Natriumchlorid 7,4 %, Kaliumsulfat 4,66 %, Magnesiumoxid 2,4 %, Eisencitrat 0,606 %, Zinkcarbonat 0,165 %, Mangancarbonat 0,063 %, Kupfercarbonat 0,03 %, Kaliumiodat 0,001 %, Natriumselenat, wasserfrei, 0,00103 %, Ammoniummolybdat, 4H2O 0,000795 %, Natriummetasilikat, 9H2O 0,145 %, Chrom-Kaliumsulfat, 12H2O 0,0275 %, Lithiumchlorid 0,00174 %, Borsäure 0,008145 %, Natriumfluorid 0,00635 %, Nickelcarbonat 0,00318 %, Ammoniumvanadat 0,00066 %, Zucker in Puderform 22,1 % |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wachstums-, Schwangerschafts- und Laktationsphasen von Nagetieren |
| Menge | 10 kg |
| Spezies | Nagetier |
| Lagerungsbedingungen | 15 bis 30 °C |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.