Learn More
MP Biomedicals™ AIN-93G Mineralmischung, Pulver
Artikelnummer. 11491442 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 kg
10 kg
50 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491442 50 kg 50 Kilogramm
11471442 2 kg 2 Kilogramm
11481442 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491442 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0296040050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.00 €
    2231.25 € / 50 Kilogramm
    Sparen 113.75 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pulver, für Nagetiere
Für Wachstums-, Trächtigkeits- und Laktationsphasen von Nagetieren
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Komponenten Calciumcarbonat 35,7 %, Monokaliumphosphat 19,6 %, Kaliumcitrat-Monohydrat 7,078 %, Natriumchlorid 7,4 %, Kaliumsulfat 4,66 %, Magnesiumoxid 2,4 %, Eisencitrat 0,606 %, Zinkcarbonat 0,165 %, Mangancarbonat 0,063 %, Kupfercarbonat 0,03 %, Kaliumiodat 0,001 %, Natriumselenat, wasserfrei, 0,00103 %, Ammoniummolybdat, 4H2O 0,000795 %, Natriummetasilikat, 9H2O 0,145 %, Chrom-Kaliumsulfat, 12H2O 0,0275 %, Lithiumchlorid 0,00174 %, Borsäure 0,008145 %, Natriumfluorid 0,00635 %, Nickelcarbonat 0,00318 %, Ammoniumvanadat 0,00066 %, Zucker in Puderform 22,1 %
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wachstums-, Schwangerschafts- und Laktationsphasen von Nagetieren
Menge 50 kg
Spezies Nagetier
Lagerungsbedingungen 15 bis 30 °C
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.