Learn More
MP Biomedicals™ Spectinomycin, dihydrochloride pentahydrate, PhytoPure™
Artikelnummer. p-4890780 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17610917 1 g 1 Gramm
17620917 5 g 5 Gramm
11470802 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 17610917
Marke: MP Biomedicals™ 0219454001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dienen verschiedenen Zwecken in der Zellkultur, einschließlich Auswahl, Beseitigung von Mykoplasmen und mikrobieller Kontamination sowie Prophylaxe
  • Format: Kristallines Pulver, unsteril
Alle Antibiotika sind nur für Forschungszwecke bestimmt. Sie sind nicht zur therapeutischen Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 22189-32-8
Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Kristallines Pulver
Produkttyp Antibiotikum
Menge 1 g