Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinin
Artikelnummer. 11414932 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 11414932
Marke: MP Biomedicals™ 0219455910
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zelldissoziationsreagenz, isoliert von der Rinderlunge. Lyophilisiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Pulver
Produkttyp Trypsin-Inhibitor
Sterilität Steril
pH 5 bis 7
Menge 10 mg
Quelle Rinderlunge