Learn More
MP Biomedicals™ Bovine Fibrinogen
Artikelnummer. 15662677 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15662677 100g 100 Gramm
11424246 5 g -
2 options
Artikelnummer. 15662677
Marke: MP Biomedicals™ 08820225
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Suitable as a substrate for cell culture and in clotting assays
Prepared by extensive washing of cryoprecipitate followed by a buffer extraction to remove unwanted proteins and precipitation with ammonium sulfate. Lyophilized powder. Clottable protein >90%.
Physical Characteristics
  • Appearance: Off-white powder
  • Clottable Protein (anhydrous): ≥90%
  • Moisture: ≤5%
  • Reported: Total protein, pH
Certifications: ISO, cGMP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mammalian Cell Culture
Name Bovine Fibrinogen 90% Clottable from Bovine Plasma
pH-Bereich 6.4
Menge 100g
Quelle Bovine Plasma
Lagerungsbedingungen <-10°C
Form Lyophilized