Learn More
MP Biomedicals™ Brauhefe
Artikelnummer. 11415722 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Packungsgröße:
25 Pfund
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415722 2,26 kg -
11435722 45,35 kg -
11425722 11,33 kg 25 Pfund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415722 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0290331205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 €
    91.35 € / 5 Pfund
    Sparen 21.65 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Insektennahrung verwendet.
  • Quelle von B-Komplex-Vitaminen, Chrom und Selen
  • Bierhefe wird häufig zum Brotbacken, im Gärprozess von Wein und für die Bier- und Ethanolproduktion verwendet
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quellen von Vitaminen des B-Komplexes, Chrom und Selen, auch verwendet zum Brotbacken, Fermentieren von Wein und Bier und für die Ethanolproduktion
Menge 2,26 kg
Spezies S. cerevisiae
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C