missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Katalase, [9001-05-2]
Dichte: 1.2 g/ml
Aktivität: 1000 Einheiten/ml
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | ≥ 1000 U/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernung von Peroxiden, Sauerstofferzeugung und, in gekoppelten Systemen, Bestimmung von Metaboliten |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Quelle | Aspergillus niger |
| Menge | 50 mL |
| Produkttyp | Katalase |
| Molekulargewicht | ≈250 |
| Form | Flüssig |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?