missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Katalase aus Rindsleber

Artikelnummer. 11461595 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461595 1 g 1 Gramm
11471595 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11461595 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0210042801

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Enzym Oxidoreduktase für die katalytische Umwandlung von Wasserstoffperoxid in Wasser und Sauerstoff, 2H2O2 → 2H2O + O2

Wasserstoffperoxid ist ein schädliches Nebenprodukt vieler normaler Stoffwechselprozesse. Um eine Schädigung von Zellen und Geweben zu vermeiden, muss es schnell in andere, weniger gefährliche Stoffe umgewandelt werden. Zu diesem Zweck wird Katalase häufig von Zellen verwendet, um die Zersetzung von Wasserstoffperoxid in weniger reaktive gasförmige Sauerstoff- und Wassermoleküle schnell zu katalysieren.

  • CAS-Nummer: 9001-05-2
  • EC-Nummer: 232-577-1
  • MDL-Nummer: MFCD00081483
  • Format: Dunkelgrünes Pulver
  • Spezifische Aktivität: ∽13,000 U/mg fest
  • Extinktionskoeffizient: 36.5 (276 nm)
  • Isoelektrischer Punkt (pI): 5.4
  • Löst sich leicht bei 5 mg/ml in 0.05 M Natrium-/Kaliumphosphat (pH-Wert 7.0) auf und liefert so eine klare grüne Lösung

Wird in der Lebensmittelindustrie zur Entfernung von Wasserstoffperoxid aus der Milch im Vorfeld der Käseherstellung verwendet.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration ≈13.000 U/mg
Farbe Dunkelgrün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird in der Lebensmittelindustrie zur Entfernung von Wasserstoffperoxid aus der Milch vor der Käseherstellung verwendet
Inhalt und Lagerung 0 °C
Quelle Rinderleber
Menge 1 g
Produkttyp Katalase
Molekulargewicht 250
Form Lyophilisiertes Pulver
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.