Learn More
MP Biomedicals™ 0,25 % Trypsin-EDTA (1x)
Artikelnummer. 11494805 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494805 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11494805 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091689649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20 €
    43.05 € / 100 Milliliter
    Sparen 2.15 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
0,25 % Trypsin und 1 mM EDTA in modifizierter HBSS-Lösung ohne Ca++ und Mg++, 100 ml
  • Trypsin-EDTA-Lösungen werden verwendet, um anhaftende Zellen von Kulturoberflächen abzulösen.
  • Trypsin ist ein aus Schweinepankreas hergestelltes Enzym, das häufig für die Dissoziation und Disaggregation adhärenter Säugetierzellen und -gewebe eingesetzt wird.
  • Die Konzentration von Trypsin, die notwendig ist, um Zellen aus ihrem Substrat zu lösen, hängt in erster Linie vom Zelltyp und vom Alter der Kultur ab.
  • Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA), ein Chelatbildner, wird Trypsinlösungen zugesetzt, um die enzymatische Aktivität zu steigern, indem Calcium- und Magnesiumionen neutralisiert werden, die die Zell-Zell-Adhäsion verstärken und die Peptidbindungen, an denen Trypsin wirkt, verdecken.
Specifications
Inhalt und Lagerung -20 °C
Konzentration 1:250
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Sterilität Steril
Ohne Additive Kein Calcium, Kein Magnesium
Zusammensetzung 0.25 % (w/V) Lösung, 0.25 % Trypsin
pH 7 bis 7,3
Menge 100 ml
Quelle Schwein (für Trypsin)
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.