Learn More
MP Biomedicals™ Cellulase aus Aspergillus niger
Artikelnummer. 11447881 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447881 5 g 5 Gramm
11467881 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447881 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0215058305
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cellulase aus Aspergillus niger katalysiert Hydrolyse von endo-1,4 -β D-glykosidischen Verbindungen in Zellulose, Lizenin, Gerstenglucan und von Cellooligosacchariden-Cellotriose zu Cellohexaose
Cellulase bezieht sich auf eine Gruppe von Enzymen, die beim gemeinsamen Agieren Zellulose hydrolisieren. Die b-Glucosidasen, einschließlich Cellobiose, sind hauptsächlich auf den Zellulosehydrolysaten mit geringerem Molekulargewicht aktiv.
  • CAS-Nummer: 9012-54-8
  • EC-Nummer: 232-734-4
  • MDL-Nummer: MFCD00081510
  • Format: Tan-Pulver
  • Spezifische Aktivität: >60000 U/g.
  • Gebrauchsfertig Wasserlöslich
  • Fremdaktivität: Salmonella negativ
  • Optimaler pH-Wert: 4.2 bis 5.2
Cellulase kommt in der Molekularbiologie, Zellbiologie, Textilindustrie, Zellstoff- und Papierindustrie und für die kommerzielle Lebensmittelverarbeitung in Kaffee zum Einsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration > 60.000 U/g
Farbe Gelbbraun
pH 4.2 bis 5.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cellulase wird in der kommerziellen Lebensmittelverarbeitung für die Kaffeeherstellung, in der Textil- und Waschmittelindustrie, Pharmazeutik sowie der Fermentation von Biomasse zu Biokraftstoffen verwendet.
Inhalt und Lagerung 4 °C
Quelle Aspergillis niger
Menge 5 g
Produkttyp Cellulase
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cellulase
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: cellulase