Learn More
MP Biomedicals™ Cholesterin-Esterase aus Pseudomonas-Arten
Artikelnummer. 11431892 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kU
200 U
Packungsgröße:
1 K-Einheit
200 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431892 1 kU 1 K-Einheit
11421892 200 U 200 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431892 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0210543991
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cholesterinesterase (CE) ist ein reversibles Enzym, das Fettsäureester von Cholesterin und anderen Sterolen hydrolysieren oder synthetisieren kann
  • CAS-Nummer: 9026-00-0
  • EC-Nummer: 232-808-6
  • MDL-Nummer: MFCD00071052
  • Aussehen: gelbbräunliches gefriergetrocknetes Pulver
  • Spezifische Aktivität: ≥100 U/mg (fest)
  • Isoelektrischer Punkt: 5.9 ±0.1
  • Bei 20° C mindestens ein Jahr lang stabil
Cholesterinesterase ist nützlich zur enzymatischen Bestimmung des Gesamtcholesterins, wenn es in der klinischen Analyse mit Cholesterinoxidase kombiniert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration ≥100 U/mg
Farbe Gelblichbraun
pH 7 bis 9
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzymatische Bestimmung von Gesamtcholesterin in Verbindung mit der Cholesterinoxidase in der klinischen Analyse
Inhalt und Lagerung 0 °C
Quelle Pseudomonas-Spezies
Menge 1 kU
Produkttyp Cholesterinesterase
Molekulargewicht ≈300000
Hemmstoffe Hg- - Ag ionisches Detergens
Form Lyophilisiertes Pulver