Learn More
MP Biomedicals™ CIRCLEGROW™, Pulver
Artikelnummer. 11353199 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 0,5 l
10 x 1 l
454 g
5 kg
908 g
Packungsgröße:
454 Gramm
5 Kilogramm
908 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11353199 10 x 1 l -
11323189 454 g 454 Gramm
11333199 10 x 0,5 l -
11303199 5 kg 5 Kilogramm
11353189 908 g 908 Gramm
5 options
Artikelnummer. 11353199
Marke: MP Biomedicals™ 113000175
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hervorragende Plasmid-Ausbeute durch verbessertes Zellwachstum
Das CIRCLEGROW Medium eignet sich perfekt für Kulturen über Nacht oder am Wochenende und ist ein äußerst reiches Bakterienwachstumsmedium, das bis zu dreimal mehr Plasmid-DNA produziert als herkömmliche Wachstumsmedien. CIRCLEGROW Medium besteht aus einer Protein- und Aminosäurequelle, einem biologischen Puffer und einer komplexen Kohlenstoffquelle, die mit einer viel langsameren Rate als Glukose metabolisiert wird, wodurch der Zellzyklus verlängert und der Zelltod während der Logphase des Wachstums verhindert wird.
  • Mit CIRCLEGROW Medium gewachsene Zellen bleiben länger als zwei Tage gesund und teilen sich nach Abschluss der Logphase des Wachstums langsam weiter
  • Weniger Arbeitsaufwand und weniger Vorbereitungszeit
  • Kulturen müssen aufgrund des schrittweise zunehmenden Zellwachstums nach der Logphase nicht ständig durch Messungen des Außendurchmessers überwacht werden
  • Erzielen Sie hohe Ausbeuten von Plasmid-DNA aus kleineren Kulturvolumina und lassen Sie Kulturen sicher über Nacht oder über das Wochenende reifen
  • Kapseln sind die bequemste Form dieses einzigartigen Wachstumsmediums
  • Vorgemischtes CIRCLEGROW ist auch in Einwegbeuteln, Kapseln und steriler Flüssigkeit erhältlich
Rezeptur
  • MP113000165: Enthält zehn Beutel zu je 20 g. Fügen Sie den Inhalt eines Beutels zu 500 ml gereinigten Wassers hinzu.
  • MP113000175: Enthält zehn Beutel zu je 40 g. Fügen Sie den Inhalt eines Beutels zu 1 l gereinigten Wassers hinzu.
  • MP113000185: Enthält 100 Beutel zu je 20 g. Fügen Sie den Inhalt eines Beutels zu 500 ml gereinigten Wassers hinzu.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Produkttyp Medium für Bakterienwachstum
Sterilität Steril
pH 6,9
Menge 10 x 1 l