Learn More
MP Biomedicals™ Kokosnussöl, gehärtet
Artikelnummer. 11415512 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
450 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11415512 450 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11415512 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0290140401
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kokosöl, gehärtet, weiß, halbfest
Kokosöl ist ein häufiger Bestandteil der Tierernährung.
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Farbe Weiß
Format Halbfest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kokosöl ist ein häufiger Bestandteil der Tierernährung.
Menge 450 g
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C