Learn More
MP Biomedicals™ CSM-LEU, Medien in Pulverform
Artikelnummer. 11397889 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11397889 10 g 10 Gramm
11307899 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11397889
Marke: MP Biomedicals™ 114510512
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Einzelausfall der vollständigen Ergänzungsmischung (CSM) von Aminosäuren für S. cereviseae-Wachstumsmedien
  • Komplette Formulierungen
  • Dropout-Formulierungen
Rezeptur
  • Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 0.69 g CSM-Leu hinzu, und autoklavieren Sie 25 Minuten lang bei 121 °C für komplettes synthetisch definiertes Single-Dropout-Medium für S.cerevisiae
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Hefemedien
Zusammensetzung Adenin 10 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 20 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 0 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 20 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 50 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 20 mg/l; L-Valin 140 mg/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae
Menge 10 g