Learn More
MP Biomedicals™ CSM, Medien in Pulverform
Artikelnummer. p-4474931 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317889 10 g 10 Gramm
11327889 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317889 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 114500012
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Komplette Nahrungsergänzungsmischung (CSM ) von Aminosäuren für S. cerevisiae Wachstumsmedien.
Rezeptur
  • Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 0.79 g CSM hinzu, und autoklavieren Sie 25 Minuten lang bei 121 °C für komplettes synthetisch definiertes Single-Dropout-Medium für S.cerevisiae
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15 °C bis 30 °C
Form Pulver
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Hefemedien
Zusammensetzung Adenin 10 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 20 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 100 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 20 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 50 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 20 mg/l; L-Valin 140 mg/l; Gesamt 790 mg/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für das Wachstum und die Wartung von M13-Phagen oder anderen filamenösen Phagen
Menge 10 g