Learn More
MP Biomedicals™ CSM-TRP-URA, Medien in Pulverform
Artikelnummer. 11347919 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. 11347919
Marke: MP Biomedicals™ 114520522
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ausfall der vollständigen Ergänzungsmischung (CSM) von Aminosäuren für S. cereviseae -Wachstumsmedien
Rezeptur
  • Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 0.72 g CSM-Trp-Ura hinzu und autoklavieren Sie bei 121 °C für 25 Minuten, um ein vollständig synthetisches, definiertes Double Drop-Out-Medium zu erhalten
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Produkttyp Hefemedien
Zusammensetzung Adenin 10 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 20 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 100 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 20 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 50 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 0 mg/l; L-Valin 140 mg/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae
Menge 100 g