Learn More
MP Biomedicals™ 3,3'-DIAMINOBENZIDINE TABLETS 100 TABS.
Artikelnummer. 11434356 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
100 Tabletten
Artikelnummer. 11434356
Marke: MP Biomedicals™ 08980681
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tetrahydrochlorid
  • Vorgewogene Reagenzien in Tablettenform bieten Komfort und Effizienz
  • Tabletten verringern das Risiko der Exposition gegenüber gefährlichem Staub und eliminieren lästige Wägevorgänge und Abfälle
  • Einfach in die entsprechende Menge destilliertem Wasser geben, auflösen und fortfahren
  • 100 Tabletten/Packung
  • Lösen Sie eine Tablette in 10 ml deionisiertem Wasser auf. Verwenden Sie das flüssige Substrat innerhalb einer Stunde. Unmittelbar vor der Verwendung 0.1 % Wasserstoffperoxid hinzufügen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 mg 3,3-Diaminobenzidin (DAB) pro Tablette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistologie, Immunblotting
pH 4,94
Menge 5 mg
Form Tablette
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.