Learn More
MP Biomedicals™ Dextrose
Artikelnummer. p-3533144 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2,26 kg
11,33 kg
Packungsgröße:
25 Pfund
Artikelnummer. 11412781
Marke: MP Biomedicals™ 0290559405
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Monohydrat
Dextrose monohydrate is a common natural sugar involved in processes such as energy production, glycosylation and formation of glycans that provide structure to cells. It is involved in a detrimental process in cells called glycation. It is used as a supplement for cell culture and in numerous cellular processes.
  • Formula:C6H12O6·H2O
  • Formula Weight: 198.18
  • CAS No.: 14431-43-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als Ergänzung zur Zellkultur und in zahlreichen zellulären Prozessen verwendet
Menge 2,26 kg
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C