Learn More
MP Biomedicals™ DOB-Medium, Medien in Pulverform
Artikelnummer. 11367789 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
227 g
454 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
227 Gramm
Artikelnummer. 11367789
Marke: MP Biomedicals™ 114025022
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kann dazu verwendet werden, SD oder SDA durch Kombination mit der entsprechenden Aminosäuremischung zu erzeugen
  • 26.7 g Pulver pro Liter verwenden
  • Inhalt/Liter: 1.7 g YNB, 5 g Ammoniumsulfat, 20 g Dextrose
Hefezellkultur, Genexpression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Produkttyp Hefemedien
Zusammensetzung YNB 1,7 g/l, Ammoniumsulfat 5 g/l, Dextrose 20 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae
Menge 454 g