Learn More
MP Biomedicals™ DOBA-Medium, Medien in Pulverform
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
454 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Beschreibung
Formulation
- Use 43.7g powder liter
- Contents/liter: DOB, 17g Agar-Y
Applications:
Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Güte | Molekularbiologie |
| Produkttyp | Hefemedien |
| Zusammensetzung | Stickstoffversorgung: Ammoniumsulfat 5 g/l, Kohlenstoffquelle: Dextrose 20 g/l, Vitamine: Biotin 0,002 mg/l, Calcium-Pantothenat 0,4 mg/l, Folsäure 0,002 mg/l, Inositol 2 mg/l, Niacin 0,4 mg/l, P-Aminobenzoesäure 0,2 mg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 0,4 mg/l, Riboflavin 0,2 mg/l, Thiaminhydrochlorid 0,4 mg/l, Spurenelemente: Borsäure 0,5 mg/l, Kupfersulfat 0,04 mg/l, Kaliumjodid 0,1 mg/l, Eisenchlorid 0,2 mg/l, Mangansulfat 0,4 mg/l, Natriummolybdat 0,2 mg/l, Zinksulfat 0,4 mg/l, Salze: Kaliumphosphat, monobasisch 1000 mg/l, Magnesiumsulfat 500 mg/l, Natriumchlorid 100 mg/l, Calciumchlorid 100 mg/l, Agar 17 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Hefezellkulturen, Genexpression, Transkriptionsregulation |
| Menge | 454 g |