Learn More
MP Biomedicals™ Dulbecco's MEM, mit 4,5 g/L Glukose ohne L-Glut
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | DMEM-Medium |
| Sterilität | Steril |
| Mit Additiven | Glukose |
| Ohne Additive | Kein Glutamin |
| Menge | 500 ml |
| pH | 6,9 bis 7,4 |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |