Learn More
MP Biomedicals™ Dulbecco's geändert. Von Eagle's Med., mit L-Glut und 4,2 g/l Glucose
Artikelnummer. 11430285 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10000 mL
Packungsgröße:
10 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430285 10000 mL 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11430285 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091033122
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für die Pflege und Züchtung einer breitgefächerten Vielzahl an Säugetierzellarten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp DMEM-Medium
Ohne Additive Kein Natriumhydrogencarbonat
Menge 10000 mL
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C