Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™ 96 Fäkal-DNA-Kit
Das FastDNA-96™ fäkale DNA-Kit isoliert schnell und effizient Inhibitor-freie, PCR-fähige genomische DNA aus Stuhlproben (z. B. Menschen, Primaten, Vögel, Nagetiere, Rinder, Hunde, Katzen, Schweine usw.).
Marke:  MP Biomedicals™ 119696400_CLEAN
Artikelnummer. 15539491
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das FastDNA-96™ fäkale DNA-Kit isoliert Bakterien-, Protist- oder Wirt-DNA von bis zu 80 mg nassem oder trockenem Stuhl und sogar von Zökumproben durch einen Aufreinigungsprozess, der PCR-Inhibitoren eliminiert. Fäkale Mikroben, Pilze, Parasiten und andere Stuhlorganismen werden zunächst ca. 60 Sekunden lang mit dem FastPrep-96™ Instrument lysiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen