missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™-96 Pilz- und Bakterien-DNA-Kit, 2x 96 Präp
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Menge:
Je 1
Unit Size:
1 Stück
Description
- Produktübersicht: Mit dem FastDNA™-96 Pilz- und Bakterien-DNA-Kit kann in nur ca. 40 Minuten PCR-fähige DNA aus schwer zu lysierenden Pilzen und Bakterien isoliert werden. Gram(+/-)-Bakterien, Pilze, einschließlich A. fumigatus, C. albicans, N. crassa, S. cerevisiae, S.pombe und Myzel sowie Sporen, Nematoden, Pollen und sogar Säugetierzellen werden mit dem FastPrep™-96-Gerät in ca. 60 Sekunden problemlos lysiert.
- Anwendungen: FastDNA™-96 Pilz/Bakterien-DNA-Kit zur schnellen Isolierung von PCR-fähiger DNA aus schwer zu lysierenden Pilzen und Bakterien in ca. 40 Minuten.
- Probentyp: Sporen, Bakterien (Gram +/-), Pilze, Hefe, Algen
Specifications
Specifications
| Format | Kit |
| Probentyp | Sporen, Bakterien (Gram +/-), Pilze, Hefe, Algen |
| Anzahl Reaktionen | 2 x 96 Aufreinigungen |
| Produkttyp | FastDNA-96-Kits |
| Menge | Je 1 |
Safety and Handling
Signal Word
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine Thiocyanate, molecular biologyreagent
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction