missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ FastDNA™ 96 Gewebe- und Insekten-DNA-Kit

Artikelnummer. 15549491 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Artikelnummer. Menge
15549491 Je 1
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15549491

Marke: MP Biomedicals™ 119696500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das FastDNA™-96 Gewebe- und Insekten-DNA-Kit wurde zur schnellen, durchsatzstarken Isolierung von PCR-fähiger genomischer DNA aus Tier- und Insektproben entwickelt.

  • Produktübersicht: Schnelle, durchsatzstarke Isolierung von PCR-fähiger genomischer DNA aus Pflanzen- und Samenproben Das FastDNA™-96 Tier- und Insekten-DNA-Kit wurde zur einfachen und schnellen Isolierung von PCR-fähiger DNA aus genomischer, viraler und mitochondrialer DNA aus frischen oder gefrorenen Gewebeproben, Insekten und Arthropoden in ca. 40 Minuten entwickelt.
  • Tiergewebe (Gehirn, Herz, Niere, Leber, Knochen usw.), Säugetier-Kulturzellen, Vollblut sowie D. melanogaster, Mücken, Bienen, Läuse und Zecken werden mit dem FastPrep™-96-Gerät in ca. 60 Sekunden problemlos lysiert.
  • In jedes 1,2 ml-Röhrchen eines FastDNA™-96 Lysematrix-Gestells (96-Deepwell-Mikrotiterplatte) mit jeweils 2,0 mm speziell stabilisierten Zirkonoxid- Lysepartikeln zur effizienten Lyse aller Zell- und Gewebetypen, Säugetier sowie Wirbellose,werden bis zu 10 mg frisches, gefrorenes oder gelagertes Säugetiergewebe oder Insekten gegeben, unter Zugabe einer speziell formulierten Lyselösung. Das gereinigte Lysat wird dann auf eine Bindungsmatrix zur Isolierung der DNA aufgetragen und Spin-Säulen-Platten werden zur Vereinfachung der Handhabung von Flüssigkeiten verwendet. Aufgereinigte DNA wird in einer EDTA-freien DNA-Elutionslösung eluiert und eignet sich für Downstream-Prozesse wie Verdauung, Elektrophorese, Arrays, Genotypisierung und PCR (A260/A280-Verhältnisse ≥1.8). Die Ausbeute beträgt typischerweise 1 bis 5 μg DNA pro mg Gewebe (3 bis 7 μg DNA pro 100 μl Vollblut), eluiert in 50 bis 100 μl Elutionslösung (min. 25 ml). Dieses Verfahren kann innerhalb von Minuten durchgeführt werden und es sind keine organischen Denaturanten oder Proteinasen erforderlich.
  • Anwendungen: Das FastDNA™-96 Gewebe- und Insekten-DNA-Kit wurde zur einfachen und schnellen Isolierung von PCR-fähiger DNA aus genomischer, viraler und mitochondrialer DNA aus frischen oder gefrorenen Gewebeproben, Insekten und Arthropoden in ca. 40 Minuten entwickelt. Die mithilfe der Spin-Säulen-Plattentechnologien isolierte und aufgereinigte DNA eignet sich jetzt ideal für molekularbasierte Downstream-Prozesse wie PCR, Array, Genotypisierung usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Format Kit
Anzahl Reaktionen 2 x 96 Aufreinigungen
Produkttyp FastDNA-96-Kits
Menge Je 1

Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.