missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Fixierter Kontroll-Objektträger für Mycoplasma Hoechst Färbekit
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1er-Pckg.
Beschreibung
Recommended Storage
Store at room temperature
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Menge | 1er-Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur