Learn More
MP Biomedicals™ Leinsamenöl
Artikelnummer. 11421532 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
450 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11421532 450 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11421532 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0296043201
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ergänzungsmittel für die Tierernährung, auch bekannt als Leinöl
  • CAS-Nummer 8001-26-1
  • Brechungsindex: n20/D 1,4795 (Lit.)
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Format Flüssig
Menge 450 g
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C