Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo Kit
Artikelnummer. 11393119 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Aufreinigungen
300 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Set
300 Ansätze
50 Ansätze
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
11393119 50 Aufreinigungen 50 Ansätze
15122185 100 Aufreinigungen 1 Set
11313129 300 Aufreinigungen 300 Ansätze
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11393119
Marke: MP Biomedicals™ 111102200
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zur Aufreinigung von DNA-Fragmenten mit 0.1 kb bis 300 kb Größe aus Agarose-Gelen, PCR-Reaktionen und anderen enzymatischen Lösungen. MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo Kit lässt sich für enzymatische Reaktionen, konventionelle oder automatisierte Sequenzierung, Klonierung und Mikroarray-Analyse verwenden.
  • Mit Vakuumverfahren oder Zentrifugation verarbeiten und mit dem patentierten Turbofilter Zeit sparen
  • Die patentierte GeneClean™ Technologie vereinfacht die DNA-Aufreinigung in drei einfachen Schritte: binden, waschen und eluieren
  • Ethanolfällung ist niemals erforderlich und aufgereinigte DNA sofort für eine Vielzahl von Downstream-Prozessen bereit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Format Eingebettete Geneclean Turbo SPIN-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • geneclean turbo kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine thiocyanate
Nur für Forschungszwecke (RUO).