Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo Kit, 100 Proben
Artikelnummer. 11303129 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
100 Präp.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11303129
Marke: MP Biomedicals™ 111102400
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäure
Das GeneClean™ Turbo Kit ist ein flexibles Kit zur Aufreinigung von DNA-Fragmenten der Größen 0,1 kb bis 300 kb aus TAE- oder TBE-gepufferten Agarose-Gelen, PCR-Reaktionen und anderen enzymatischen Lösungen. Zur Reinigung größerer Fragmente durch weniger Manipulation gebundener DNA. Führen Sie die Verarbeitung mittels Vakuumverfahren oder Zentrifugation durch und sparen Sie mit dem patentierten Turbofilter Zeit.
Anwendungshinweise
Das GENECLEAN™ Turbo Kit wird zur Aufreinigung von DNA-Fragmenten der Größen 0,1 kb bis 300 kb aus Agarose-Gelen, PCR-Reaktionen und anderen enzymatischen Lösungen verwendet. Gereinigte DNA kann für enzymatische Reaktionen, konventionelle oder automatisierte Sequenzierung, Klonierung und Mikroarray-Analyse verwendet werden.
Nutzungshinweis
Sofern nicht anders angegeben, dienen die Produkte von MP Biomedical nur der Forschung oder weiteren Herstellung, nicht jedoch der direkten Verwendung durch den Menschen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Hauptanwendungen
Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus Agarose-Gelen; PCR-Reaktionen | Eliminierung von Proteinen aus enzymatischen Reaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Eingebettete Geneclean Turbo SPIN-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung
Enthält 110 ml Geneclean™ Turbo™ Salzlösung, 11 ml Geneclean™ Turbo™ Waschkonzentrat, 100 Geneclean™ Turbo™ Kassetten, 100 Geneclean™
Anzahl Reaktionen 100 Aufreinigungen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine thiocyanate