Learn More
MP Biomedicals™ Glycerol,80 % sterile Lösung
Artikelnummer. 11387709 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387709 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11387709 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 113055044
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend zum Einfrieren von Bakterien- und Hefestämmen geeignet
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Produkttyp Glycerin
Sterilität Steril
Menge 500 ml